Learn More
p27 Kip1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p27Kip1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 535.50€
Especificaciones
Antígeno | p27superscriptKip1superscript Ab-1 |
---|---|
Clon | DCS-72.F6 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12610717
|
Epredia
MS-256-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
414.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12680707
|
Epredia
MS-256-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12600717
|
Epredia
MS-256-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12670707
|
Epredia
MS-256-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12690707
|
Epredia
MS-256-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12620717
|
Epredia
MS-256-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12630717
|
Epredia
MS-256-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
p27Kip1, a candidate tumor suppressor gene, functions as a negative regulator of G1 progression and has been proposed to function as a possible mediator of TGF-Β induced G1 arrest.Host Species: Mouse
Clone: DCS-72.F6
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, and Dog. Does not react with cow. Others not known.
Epitope: aa 83-197
Immunogen: Mouse recombinant p27 protein
Molecular Weight: 27kDa
Positive Control: MAD109, Ls174T cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
p27superscriptKip1superscript Ab-1 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Mouse recombinant p27 protein |
DCS-72.F6 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
Primary |