Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de cánulas y cartuchos Bio-Cane™
Los sistemas de cánulas y cartuchos Thermo Scientific Bio-Cane son la solución más fiable y económica para almacenar células, tejidos y otras muestras biológicas.
Marca:  Thermo Scientific™ CK509X2
1790.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24283" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10574054
  • 1899.45€ / cada uno
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene células, tejidos y productos biológicos de forma económica y con seguridad biológica con los sistemas de cánula y cartucho Thermo Scientific™ Bio-Cane™. El sistema, disponible en cuatro tamaños, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2.
Características:
  • Seis cartuchos de acero inoxidable para albergar viales (ocho en BioCane™ 70)
  • Cartuchos numerados y con código cromático para simplificar la identificación de muestras
  • Fabricación robusta en aluminio y aislamiento por vacío
  • Diseño de boca estrecha que reduce la evaporación de LN2
  • Cierre de bloqueo seguro
Incluye:
Seis cartuchos
Compatible con:
  • Carro con ruedas (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (Bio-Cane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/caja, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Gradilla cuadrada para Bio-Cane 47; incluye cinco cajas con 40 separadores (195555)
  • Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500 (AY509X13)
  • Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500 (AY509X12)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente criogénico Biocane 20
20,5 L/día
CE
0.09L
25,7 pulg.
14.5 in.
36,8 cm
45107
Dewar de LN2 de llenado manual
Vacío
Bio-Cane 20
227 días
65,3 cm
2 in.
5,1 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistemas de cánulas y cartuchos Bio-Cane™ > Recipiente criogénico Biocane20