Descripción
Almacene células, tejidos y productos biológicos de forma económica y con seguridad biológica con los sistemas de cánula y cartucho Thermo Scientific™ Bio-Cane™. El sistema, disponible en cuatro tamaños, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2.
Características:
- Seis cartuchos de acero inoxidable para albergar viales (ocho en BioCane™ 70)
- Cartuchos numerados y con código cromático para simplificar la identificación de muestras
- Fabricación robusta en aluminio y aislamiento por vacío
- Diseño de boca estrecha que reduce la evaporación de LN2
- Cierre de bloqueo seguro
Incluye:
Seis cartuchos
Compatible con:
- Carro con ruedas (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (Bio-Cane 73: AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/caja, (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
- Gradilla cuadrada para Bio-Cane 47; incluye cinco cajas con 40 separadores (195555)
- Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500 (AY509X13)
- Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500 (AY509X12)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Recipiente criogénico Biocane 20 |
| Tipo | Dewar de LN2 de llenado manual |
| Capacidad (métrico) | 20,5 L/día |
| Aislamiento | Vacío |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Modelo | Bio-Cane 20 |
| Velocidad evaporación estática | 0.09L |
| Tiempo contención estático | 227 días |
| Altura exterior (imperial) | 25,7 pulg. |
| Altura exterior (métrico) | 65,3 cm |
| Mostrar más |