Learn More
Sal disódica de fosfato de p-nitrofenilo, hexahidrato, > 99 %, MP Biomedicals™
47.40€ - 87.90€
CAS | 4264-83-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4NNa2O6P |
Peso molecular (g/mol) | 263.05 |
Número MDL | MFCD00007319 |
Clave InChI | VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system |
PubChem CID | 77949 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11304079
|
MP Biomedicals
0210087801 |
1 g |
47.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11314079
|
MP Biomedicals
0210087805 |
5 g |
87.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4264-83-9 | |
263.05 | |
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L | |
77949 |
C6H4NNa2O6P | |
MFCD00007319 | |
pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system | |
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1 |
Especificaciones
p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate | |
Blanco a amarillo | |
C6H4NNa2O6P | |
pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system | |
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1 | |
263.05 | |
371 |
4264-83-9 | |
>99% | |
MFCD00007319 | |
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; (4-nitrofenil) fosfato | |
77949 | |
Polvo cristalino |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sal disódica de fosfato de p-nitrofenilo, hexahidrato, > 99 %, MP Biomedicals™