Learn More
Sal disódica de fosfato de p-nitrofenilo, hexahidrato, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11314079 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314079 5 g 5 g
11304079 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314079 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210087805
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 4264-83-9
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 263.05
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 371
Forma física Polvo cristalino