Learn More
WTW™ OxiTop™ IS BOD Self Check Measurement System
A complete respirometric measuring system for BOD self-check with undiluted samples featuring ranges of up to 4,000mg/L BOD.
616.70€ - 1674.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla LED
temp 0 to 4000 mg/L BSB
Para utilizar con (aplicación) Respirometric self-check measurement
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11751243
Ver productos accesorios Ver documentos
WTW™
208817
BOD Meter, 6 Heads Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11741243
Ver productos accesorios Ver documentos
WTW™
208819
BOD Meter, 2 Heads Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Easy handling without dilution series
  • Data security by built-in measured value memory
  • Suitable for immediate use
  • Based on pressure management in a closed system - the microorganisms in the sample consume the oxygen and generate CO2 in the process
  • OxiTop™ heads have an AutoTemp function
  • Automatic saving of 5 measured values, manual reading of values after 5 days have elapsed
Especificaciones
Especificaciones
LED
0 to 4000 mg/L BSB
Respirometric self-check measurement
Documentos
Product Certifications
Título del producto
WTW™ OxiTop™ IS BOD Self Check Measurement System