Learn More
WTW™ OxiTop™ IS BOD Self Check Measurement System
Código de producto. 11751243
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de DBO, 2 cabezales
Medidor de DBO, 6 cabezales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. Tipo unitSize
11751243 Medidor de DBO, 6 cabezales paquete de 6
11741243 Medidor de DBO, 2 cabezales paquete de 2
2 options
Código de producto. 11751243
Marca: WTW™ 208817
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A complete respirometric measuring system for BOD self-check with undiluted samples featuring ranges of up to 4,000mg/L BOD.
  • Easy handling without dilution series
  • Data security by built-in measured value memory
  • Suitable for immediate use
  • Based on pressure management in a closed system - the microorganisms in the sample consume the oxygen and generate CO&sub2; in the process
  • OxiTop™ heads have an AutoTemp function
  • Automatic saving of 5 measured values, manual reading of values after 5 days have elapsed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Medidor de DBO, 6 cabezales
Tipo de pantalla LED
temp 0 to 4000 mg/L BSB
Para utilizar con (aplicación) Respirometric self-check measurement
Incluye 6 OxiTop measuring heads (3 yellow, 3 green), 6 PF600 sample bottles, 6 GK 600 Rubber sleeves and 6 RST 600 magnetic stirrers