Learn More
Oxalato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11326119
Oxalato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326119
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11326119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042568.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00012465
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota C2O4-2 1000μg/mL
Olor Odorless
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1540271 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Código de producto042568.AE,042568.AP
Número de lote1461380 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Código de producto042568.AE,042568.AP
Número de lote1386273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Código de producto042568.AE,042568.AP
Número de lote1378976 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Código de producto042568.AE,042568.AP
Número de lote1399162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2023 Código de producto042568.AE,042568.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Oxalato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >