Learn More
Oxalato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, C2O4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11389168 100 mL 100 ml
11326119 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11389168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042568.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00012465
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota C2O4-2 1000μg/mL
Olor Odorless
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Grado Specpure