Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts.
22.00€ - 228.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12424587
|
Thermo Scientific™
C2-CST |
Bandeja de colada de geles |
68.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12464577
|
Thermo Scientific™
C-GS |
Portaobjetos de preparación; pack de 10 |
22.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12474577
|
Thermo Scientific™
C2 |
Sólo cámara de tampones y tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts. Parts are for use with the Owl C2-S Micro Electrophoresis System, a system designed for quick restriction fragment analysis.
- Glass slides, 5 x 7.5 cm, are used as the gel tray
- Thin gels can be poured and formed by surface tension directly on the glass slide
Especificaciones
Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro | |
Owl™ |