Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts.
Marca: Thermo Scientific™ C2
Detalles adicionales : Peso : 2.21000kg
Descripción
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts. Parts are for use with the Owl C2-S Micro Electrophoresis System, a system designed for quick restriction fragment analysis.
- Los portaobjetos de vidrio 5 x 7,5 cm se utilizan como bandeja de gel
- Los geles finos pueden ser vertidos y formados por la tensión superficial directamente en el portaobjetos de vidrio
Especificaciones
Sólo cámara de tampones y tapa | |
Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro | |
Cámara de tampón | |
6,5 cm |
100 mL | |
Owl™ | |
17 cm | |
6,5 cm |