Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts.
Marca:  Thermo Scientific™ C2-CST
Detalles adicionales : Peso : 2.21000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12424587
  • 68.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts. Parts are for use with the Owl C2-S Micro Electrophoresis System, a system designed for quick restriction fragment analysis.
  • Los portaobjetos de vidrio 5 x 7,5 cm se utilizan como bandeja de gel
  • Los geles finos pueden ser vertidos y formados por la tensión superficial directamente en el portaobjetos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Bandeja de colada de geles
Sistema de electroforesis Owl™ C2-S Micro
Owl™
Colador