Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de gel grande Owl™ A5 con recirculación integrada
Obtenga una alta resolución y resultados uniformes y reproducibles con estos sistemas, con recirculación integrada. Ideal para ciclos largos, juegos de muestras múltiples o geles de ARN
Marca:  Thermo Scientific™ A5
1000.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11972925
  • 1575.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Descripción
Obtenga resultados uniformes y reproducibles de alta resolución con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A5. Estos sistemas incorporan recirculación y son ideales para series largas, conjuntos de muestras múltiples o geles de ARN.
Sistemas de geles grandes A5:
  • Impiden la formación de gradientes iónicos y de pH.
  • Proporcionan alta resolución y resultados uniformes reproducibles.
  • Resultados nítidos para procesar muestras durante periodos de tiempo prolongados.
  • No requieren bombas externas, tubos ni barras agitadoras, porque el sistema de recirculación está integrado en la cámara.
  • Eliminan las irregularides en la migración, la distorsión de las bandas o la disociación de las moléculas de ARN glioxiladas dependientes del pH que pueden producirse en caso de depleción iónica.
Incluye: El sistema de gel grande incluye una cámara de tampón con base niveladora de tres puntos, tapa SuperSafe™ con cables de alimentación incorporados, bandeja de gel UVT con juntas en las salidas y peines de 1,5 mm de grosor con 16, 24 y 36 pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE
20 cm x 25 cm
Sistema de electroforesis de gel grande
2 L
14,8 in
25 cm
32,5 cm
5,9 in
250 V
Tamaño de gel: 20 x 25cm; Volumen de tampón: 2,0 l; L x An x Al: 37,5 × 32,5 ×15cm
Owl™
Desde 8 hasta 432
14,8 x 12,8 x 5,9 pulg (37,5 x 32,5 x 15 cm)
37,5 cm
12,8 in
20 cm
15 cm
Documentos
Datasheets
Manuals
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema de gel grande Owl™ A5 con recirculación integrada > Tamaño de gel: 20 x 25cm; Volumen de tampón: 2,0 l; L x An x Al: 37,5 x 32,5 x15 cm