Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell Fluka™
2.5 wt. % in tert-butanol
138.00€ - 476.10€
CAS | 20816-12-0 |
---|---|
Fórmula molecular | O4Os |
Peso molecular (g/mol) | 254.23 |
Número MDL | MFCD00011150 |
Clave InChI | VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 |
PubChem CID | 30318 |
Nombre IUPAC | tetraoxoosmio |
SMILES | O=[Os](=O)(=O)=O |
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
20816-12-0 | |
254.23 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
30318 | |
O=[Os](=O)(=O)=O |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
tetraoxoosmio |
Especificaciones
Osmium Tetroxide Solution | |
20816-12-0 | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
4°C (39.2°F) | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxoosmio | |
30318 | |
6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C) |
Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer | |
Liquid | |
OsO4 | |
UN3286 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.23g/mol | |
1.0g/mL at 20°C, 0.811g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378-P403 + P235
H225-H301-H312-H315-H317-H318-H330-H334-H335-H336-H341
missing translation for 'dotInformation' : 8(6.1)(3)/PGII
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell Fluka™