Learn More
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15638330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15638330 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
15648330 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
2 options
Código de producto. 15638330
Marca: Honeywell-Fluka 20886825ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
2.5 wt. % in tert-butanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium Tetroxide Solution
Nombre de nota Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Forma física Liquid
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal OsO4
Número UN UN3286
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.23g/mol
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C)
Densidad 1.0g/mL at 20°C, 0.811g/mL at 25°C