Learn More
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Uso con reactivos, 99,8%
50.34€ - 739.45€
CAS | 20816-12-0 |
---|---|
Fórmula molecular | O4Os |
Peso molecular (g/mol) | 254.23 |
Número MDL | MFCD00011150 |
Clave InChI | VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 |
PubChem CID | 30318 |
Nombre IUPAC | tetraoxoosmio |
SMILES | O=[Os](=O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15601730
|
Honeywell Research Chemicals
201030-100MG |
100 mg | N/A | ||||||
15621730
|
Honeywell Research Chemicals
201030-250MG |
250 mg | N/A | ||||||
15611730
|
Honeywell Research Chemicals
201030-1G |
1 g | N/A | ||||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
20816-12-0 | |
254.23 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
30318 | |
O=[Os](=O)(=O)=O |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
tetraoxoosmio |
Especificaciones
Osmium Tetroxide | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.23g/mol | |
ReagentPlus™ | |
Vapor Density: 8.8 (vs air) |
20816-12-0 | |
OsO4 | |
2471 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxoosmio | |
30318 | |
99% | |
7mmHg (20°C) |
Seguridad y manipulación
P260-P280-P284-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P342 + P311-P403 + P233
H300 + H310 + H330-H314-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
missing translation for 'rtecsNumber' : RN1140000
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Osmium Tetroxide, Honeywell™