Learn More
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Código de producto. 15621730 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15621730 250 mg 250 miligramos
15601730 100 mg 100 miligramos
15611730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621730 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 201030250MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99,8%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20816-12-0
Fórmula molecular O4Os
Peso molecular (g/mol) 254.23
Número MDL MFCD00011150
Clave InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
Nombre IUPAC tetraoxoosmio
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osmium Tetroxide
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal OsO4
Número UN 2471
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.23g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Presión de vapor 7mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: 8.8 (vs air)