Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Facilite su trabajo con este kit de tampones de pH que incluye tres tampones, solución de almacenamiento y un frasco para el almacenamiento.
103.09€ - 416.07€
Especificaciones
Envase Kit
Trazabilidad según el NIST
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10669508
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
810199
Kit de tampones de pH ROSS All-in-One
282.41€
475 ml
12973247
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
916099
Kit de tampones Todo en uno
103.09€
60 ml
10432062
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
910199
Kit de tampones de pH Standard All-in-One
416.07€
475 ml
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Whether you are in the lab or in the field, you can be confident that Orion solutions will deliver accurate and repeatable measurements. Orion solutions are produced in controlled batches using ultrapure water and undergo rigorous quality testing throughout the process to prevent contamination. Our strict quality procedures verify correct bottle labeling and volume, so each batch meets specific lot release criteria. Bottles are sealed and torque-tested to ensure bottle caps are secure and solutions remain free of contamination. Rigorous lifetime testing ensures sealed Orion solutions remain within published specifications for their entire shelf life and do not degrade over time.
  • Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
  • Orion pH buffers are color-coded for easy identification: pH 4 buffer is pink, pH 7 buffer is yellow and pH 10 buffer is blue.
Especificaciones
Especificaciones
Kit
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits