Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Código de producto. 12973247
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
All-in-One pH Buffer Kit
ROSS All-in-One pH Buffer Kit
Standard All-in-One pH Buffer Kit
Tamaño de la unidad:
475 ML
475 ml
60 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
12973247 All-in-One pH Buffer Kit 60 ml
10669508 ROSS All-in-One pH Buffer Kit 475 ML
10432062 Standard All-in-One pH Buffer Kit 475 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12973247 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 916099
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Facilite su trabajo con este kit de tampones de pH que incluye tres tampones, solución de almacenamiento y un frasco para el almacenamiento.
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
  • Rosa para el tampón de pH 4,01
  • Naranja para el tampón de pH 5,00
  • Amarillo para el tampón de pH 7,00
  • Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificado de análisis Yes
Descripción Kit de tampones Todo en uno
Para utilizar con (aplicación) Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Para utilizar con (equipo) pH Meter and Electrode
pH 4.01, 7.00, 10.01
Forma física Liquid
Cantidad 5 x 60 mL
Tipo de solución pH Buffer, Storage Solution and Cleaning Solution
Envase Kit
Trazabilidad según el NIST Sí
Referencia farmacopea europea Yes
Incluye All-in-One pH Buffer Kit
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Grado Certified
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • all in one buffer set
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, triton X-100
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.