Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Utilice esta solución de llenado de electrodos de pH con electrodos de pH y electrodos de referencia.
Marca: Thermo Scientific™ 900003
Descripción
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
- La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
- Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
Especificaciones
Electrodo de referencia Sure-Flow con doble junta, cámara exterior | |
Solución de llenado de electrodos de pH | |
Bottle |
Electrodos de pH y electrodos de referencia; la solución de llenado ROSS (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS | |
Llenado | |
60 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
38Hours
18Minutes
20Seconds
26
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.