Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Descripción
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
- La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
- Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Solución de llenado para electrodos de pH No Cal |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de pH y electrodos de referencia; la solución de llenado ROSS (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS |
| Tipo | Solución de llenado de electrodos de pH |
| Tipo de solución de llenado | Llenado |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 60 mL |
Seguridad y manipulación
- Reference Filling Solution
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,boric acid, iodine
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.