Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de vidrio Orion™ 927006MD
Las sondas ATC de vidrio Thermo Scientific corrigen de forma automática las mediciones de pH para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
396.00€ - 511.00€
Especificaciones
Exactitud | ±1 °C |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Tipo | Sonda ATC, vidrio |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de la serie Orion Star |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10685091
|
Thermo Scientific™
917006 |
Sonda de cuerpo de vidrio ATC, para medidor serie A |
493.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10010263
|
Thermo Scientific™
927006 |
Conector de toma fono de 3,5 mm |
511.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10325013
|
Thermo Scientific™
927006MD |
Sonda ATC |
396.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las sondas ATC de vidrio Thermo Scientific corrigen de forma automática las mediciones de pH para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Disponible con tres tipos de conector diferentes.
Tres modelos diferentes disponibles para ajustarse a distintos medidores Orion. Versión mini-DIN compatible con medidores más antiguos mediante el uso de un cable adaptador.- Material del cuerpo: Vidrio resistente a ataques químicos
- Adecuado para uso de laboratorio con muestras difíciles
- Rango de temperatura: de 0 a 100°C
- Exactitud relativa: 2°C
- Rango de pH: 0 a 14
- Dimensiones de la sonda: 12 × 8 mm (L × diám.)
Especificaciones
±1 °C | |
Sonda ATC, vidrio | |
Vidrio | |
0,3 in | |
4,7 in | |
De 32° a 212 °F |
De 0 °C a 100 °C | |
Medidores de la serie Orion Star | |
Desde 0 hasta 14 | |
8 mm | |
120 mm | |
almacenamiento en aire |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.