Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de vidrio Orion™ 927006MD
Las sondas ATC de vidrio Thermo Scientific corrigen de forma automática las mediciones de pH para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Marca: Thermo Scientific™ 917006
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Las sondas ATC de vidrio Thermo Scientific corrigen de forma automática las mediciones de pH para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Disponible con tres tipos de conector diferentes.
Nota:Tres modelos diferentes disponibles para ajustarse a distintos medidores Orion. Versión MiniDIN compatible con medidores más antiguos mediante el uso de un cable adaptador.
Especificaciones
Sonda ATC, vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
±1 °C | |
Sonda de cuerpo de vidrio ATC, para medidor serie A | |
8 mm | |
120 mm | |
almacenamiento en aire |
Vidrio | |
Desde 0 hasta 14 | |
Medidores de la serie Orion Star | |
0,3 in | |
4,7 in | |
De 32° a 212 °F |
Seguridad y manipulación
- QConnect Yellow
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.