Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de vidrio Orion™ 927006MD
Las sondas ATC de vidrio Thermo Scientific corrigen de forma automática las mediciones de pH para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Marca:  Thermo Scientific™ 927006
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010263
  • 511.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las sondas ATC de vidrio Thermo Scientific corrigen de forma automática las mediciones de pH para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Disponible con tres tipos de conector diferentes.
Nota:
Tres modelos diferentes disponibles para ajustarse a distintos medidores Orion. Versión MiniDIN compatible con medidores más antiguos mediante el uso de un cable adaptador.
Especificaciones
Especificaciones
Sonda ATC, vidrio
De 0 °C a 100 °C
±1 °C
Conector de toma fono de 3,5 mm
8 mm
120 mm
Conector fono de 3,5 mm
Vidrio
Desde 0 hasta 14
Medidores de la serie Orion Star
0,3 in
4,7 in
De 32° a 212 °F
almacenamiento en aire
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ATC PROBE ORION(TM) PERPHECT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.