Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de vidrio Orion™ 927006MD
Código de producto. 10325013
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Conector fono de 3,5 mm
DIN de 8 clavijas
MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10325013 MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star) cada uno
10685091 DIN de 8 clavijas cada uno
10010263 Conector fono de 3,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10325013 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 927006MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.54€
    379.47€ / paquete de 1
    Ahorro 70.07€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Corrija automáticamente las mediciones de pH para la variación en la pendiente del electrodo debida al cambio de temperatura con esta sonda ATC de vidrio.
Corrija automáticamente las mediciones de pH para la variación en la pendiente del electrodo debida al cambio de temperatura con la sonda ATC de vidrio Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD. Disponible con tres opciones de conector diferentes.
Nota:
Tres modelos diferentes disponibles para ajustarse a distintos medidores Orion. Versión MiniDIN compatible con medidores más antiguos mediante el uso de un cable adaptador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±1 °C
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie Orion Star, Orion Star A, Orion Versa Star
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 100°C
Tipo Sonda ATC, vidrio
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,3 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 212 °F
Tipos de conector MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
Requisitos de almacenamiento almacenamiento en aire