Learn More
Transcriptasa inversa M-MLV OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
72.45€ - 148.40€
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Color Incolora
pH 8,3
Para utilizar con (aplicación) Generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices, síntesis de ADNc para clonación y expresión, análisis de ARN por extensión de cebadores, marcaje de ADN, actividad óptima a 42 °C, incorpora nucleótidos modificados
Tampón de almacenamiento Tampón RT M-MLV OPTIZYME™ 5X: 250 mM de Tris HCl (pH 8,3 a 25 °C), 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12827162
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP8104-1
5000 U Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12837162
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP8104-5
25.000 U Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
La transcriptasa inversa M-MuLV OPTIZYME™ es una transcriptasa inversa (RT) MLV modificada genéticamente que posee actividad polimerasa dependiente de ARN y ADN.
Aplicaciones y características:
  • La RT M-MLV OPTIZYME se utiliza para la síntesis eficaz de la primera cadena de ADNc para RT-PCR y RT-PCR en tiempo real (hasta 13 kb)
  • Generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices
  • Síntesis de ADNc para clonación y expresión
  • Análisis de ARN mediante extensión de cebadores
  • Marcaje de ADN
  • Actividad óptima a 42 °C (activa hasta 50 °C)
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3 -, Cy5 -, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo, fluoresceína)
Suministrado con:
Tampón RT M-MLV OPTIZYME 5X: 250 mM de Tris-HCl (pH 8,3 a 25 °C), 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT
Fuente: Células de E. coli con un fragmento clonado del gen pol que codifica la transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney.
Control de calidad:
  • Sin endodesoxirribonucleasas, exodesoxirribonucleasas, fosfatasas ni ribonucleasas
  • Funcionalmente probado en la primera cadena de ADNc y RT-PCR
Especificaciones
Especificaciones
200 U/μl
8,3
Tampón RT M-MLV OPTIZYME™ 5X: 250 mM de Tris HCl (pH 8,3 a 25 °C), 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT
Células de E. coli con un fragmento clonado de gen pol que codifica la transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney
Líquido
Incolora
Generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices, síntesis de ADNc para clonación y expresión, análisis de ARN por extensión de cebadores, marcaje de ADN, actividad óptima a 42 °C, incorpora nucleótidos modificados
-20 °C
Transcriptasa inversa M-MLV OPTIZYME™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • OPTIZYME
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Transcriptasa inversa M-MLV OPTIZYME™, Fisher BioReagents™