Learn More
Transcriptasa inversa M-MLV OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Descripción
La transcriptasa inversa M-MuLV OPTIZYME™ es una transcriptasa inversa (RT) MLV modificada genéticamente que posee actividad polimerasa dependiente de ARN y ADN.
Aplicaciones y características:
- La RT M-MLV OPTIZYME se utiliza para la síntesis eficaz de la primera cadena de ADNc para RT-PCR y RT-PCR en tiempo real (hasta 13 kb)
- Generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices
- Síntesis de ADNc para clonación y expresión
- Análisis de ARN mediante extensión de cebadores
- Marcaje de ADN
- Actividad óptima a 42 °C (activa hasta 50 °C)
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3 -, Cy5 -, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo, fluoresceína)
Suministrado con:
Tampón RT M-MLV OPTIZYME 5X: 250 mM de Tris-HCl (pH 8,3 a 25 °C), 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT
Fuente: Células de E. coli con un fragmento clonado del gen pol que codifica la transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney.
Control de calidad:
- Sin endodesoxirribonucleasas, exodesoxirribonucleasas, fosfatasas ni ribonucleasas
- Funcionalmente probado en la primera cadena de ADNc y RT-PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 U/μl |
| Color | Incolora |
| pH | 8,3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Generación de sondas de ADNc marcadas para micromatrices, síntesis de ADNc para clonación y expresión, análisis de ARN por extensión de cebadores, marcaje de ADN, actividad óptima a 42 °C, incorpora nucleótidos modificados |
| Tampón de almacenamiento | Tampón RT M-MLV OPTIZYME™ 5X: 250 mM de Tris HCl (pH 8,3 a 25 °C), 250 mM de KCl, 20 mM de MgCl2, 50 mM de DTT |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Células de E. coli con un fragmento clonado de gen pol que codifica la transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney |
| Cantidad | 25.000 U |
| Tipo de producto | Transcriptasa inversa M-MLV OPTIZYME™ |
| Formulario | Líquido |