Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 1
Marca: Macherey-Nagel™ 726202.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 340 °C a 360 °C | |
60 m |
Columna capilar para GC | |
MS Optima™ 1 | |
GC/MS, ECD, Análisis generales a nivel de traza | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 1 > D.I.: 0,32mm; longitud: 60 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido