Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 1
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | MS Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, ECD, Análisis generales a nivel de traza |
| Intervalo de temperatura | De 340 °C a 360 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction