Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 1
Marca:  Macherey-Nagel™ 726201.25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10256611
  • 697.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Especificaciones
0,4 mm
0,2 mm
G1, G2, G38
De 340 °C a 360 °C
25 m
Columna capilar para GC
MS Optima™ 1
GC/MS, ECD, Análisis generales a nivel de traza
0,2 μm
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 1 > D.I.: 0,2mm; longitud: 25 m