Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión de vidrio óptico con tapón de PTFE
Marca:  Hellma™ 110-10-20
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11761744
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Vidrio OS
Especificaciones
Especificaciones
Macroceldas de absorción
Vidrio óptico
9,5mm
De 320 a 2500 nm
12,5mm
3500 μl
Politetrafluoroetileno (PTFE)
10 mm
46mm
Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión de vidrio óptico con tapón de PTFE > Capacidad: 3500 μl