Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión de vidrio óptico con tapón de PTFE
Código de producto. p-8005771
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1750 μl
3500 μl
7000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11761744 3500 μl paquete de 2
10737381 3500 μl cada uno
10688392 1750 μl cada uno
10517921 7000 μl cada uno
4 options
Código de producto. 11761744
Marca: Hellma™ 1101020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Vidrio OS
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Vidrio óptico
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 320 a 2500 nm
Altura (métrico) 46mm
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones fotométricas y colorimétricas