Learn More
Köttermann Armario mural abierto
El diseño de frente abierto de este armario mural abierto proporciona un fácil acceso a los equipos y utensilios almacenados.
591.56€ - 1623.34€
Especificaciones
Ajustables | No |
---|---|
Tipo de puerta | Ninguno |
Acabado | Con revestimiento de epoxi |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
N.º de puertas | Ninguno |
Código de producto | Marca | N.º de cajones | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de cajones | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17392079
|
Köttermann
301-00033 |
Ninguno | 4 | 350 x 600 x 1920 mm |
591.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17372089
|
Köttermann
301-00069 |
Ninguno | 4 | 350 x 900 x 1920 mm |
726.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17352079
|
Köttermann
301-00005 |
Ninguno | 4 | 350 x 1200 x 1920 mm |
778.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17342089
|
Köttermann
301-00048 |
Ninguno | 4 | 500 x 600 x 1920 mm |
696.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17332089
|
Köttermann
301-00046 |
4 | Ninguno | 500 x 600 x 1920 mm |
1184.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17302099
|
Köttermann
301-00080 |
Ninguno | 4 | 500 x 900 x 1920 mm |
848.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17382079
|
Köttermann
301-00020 |
Ninguno | 4 | 500 x 1200 x 1920 mm |
982.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17372079
|
Köttermann
301-00018 |
4 | Ninguno | 500 x 1200 x 1920 mm |
1623.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- El frontal abierto proporciona un fácil acceso a los elementos almacenados
Especificaciones
No | |
Con revestimiento de epoxi | |
Ninguno | |
No | |
Acero |
Ninguno | |
Almacenamiento | |
Ninguno | |
Blanco |