Learn More
Köttermann Armario mural abierto
Código de producto. 17392079
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de cajones:
4
Ninguno
N.º de estantes:
4
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
350 x 600 x 1920 mm
350 x 900 x 1920 mm
500 x 600 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de cajones N.º de estantes Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
17392079 Ninguno 4 350 x 600 x 1920 mm cada uno
17372089 Ninguno 4 350 x 900 x 1920 mm cada uno
17352079 Ninguno 4 350 x 1200 x 1920 mm cada uno
17342089 Ninguno 4 500 x 600 x 1920 mm cada uno
17332089 4 Ninguno 500 x 600 x 1920 mm cada uno
17302099 Ninguno 4 500 x 900 x 1920 mm cada uno
17382079 Ninguno 4 500 x 1200 x 1920 mm cada uno
17372079 4 Ninguno 500 x 1200 x 1920 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17392079 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 30100033
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El diseño de frente abierto de este armario mural abierto proporciona un fácil acceso a los equipos y utensilios almacenados.
  • Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
  • El frontal abierto proporciona un fácil acceso a los elementos almacenados
Especificaciones
Color Blanco
Ajustables No
Tipo de cabina Almacenamiento alto
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 x 600 x 1920 mm
Tipo de puerta Ninguno
Acabado Con revestimiento de epoxi
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
N.º de puertas Ninguno
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes 4
Garantía Ninguno
Peso (métrico) 46,4 kg
Con ruedas giratorias No
Material Acero