Learn More
Köttermann Armario mural abierto
El diseño de frente abierto de este armario mural abierto proporciona un fácil acceso a los equipos y utensilios almacenados.
Marca: Köttermann 301-00046
Detalles adicionales : Peso : 76.70850kg
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- El frontal abierto proporciona un fácil acceso a los elementos almacenados
Especificaciones
Ninguno | |
Almacenamiento | |
No | |
76,7 kg | |
Ninguno | |
Con revestimiento de epoxi | |
Blanco |
4 | |
No | |
500 x 600 x 1920 mm | |
Ninguno | |
Almacenamiento alto | |
Ninguno | |
Acero |