Learn More
B Braun™ Omnifix Solo, punta con Luer excéntrico, jeringa de 3 partes Código de producto.: 10470801
B Braun™ Omnifix Solo, punta con Luer excéntrico, jeringa de 3 partes
Código de producto. p-8000979
10 mL, paquete de 100
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10470801
Marca: B Braun™ 4616103V
Utilice la jeringa de 3 partes con punta con Luer excéntrico B Braun™ Omnifix Solo para el cuidado del paciente cuando son necesarias una aspiración e inyección lentas.
  • Desechables
  • Graduaciones de alto contraste en negro
  • Punta Leur excéntrica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993
Material Polipropileno (émbolo), Caucho sintético (tapón)
Color Natural
Descripción Graduación de alto contraste en negro
Para utilizar con (aplicación) para una aspiración e inyección lentas
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa excéntrica con punta Luer-tip de 3 piezas
Desechables Sí
Graduaciones 0,5 mL
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de conexión Punta con Luer excéntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Título del producto
B Braun™ Omnifix Solo, punta con Luer excéntrico, jeringa de 3 partes >