Learn More
BD Jeringa de tres piezas Emerald™
Código de producto. 15205093
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
15205093 10 ml 0,2 ml paquete de 100
15285083 2 ml 0,1 ml paquete de 100
15275083 3 ml 0,1 ml paquete de 100
15295083 5 ml 0,2 ml paquete de 100
15691499 5 ml 0,2 ml paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15205093 Proveedor BD N.º de proveedor 307736
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combina un rendimiento óptimo con impacto medioambiental reducido. La jeringa de tres piezas BD™ Emerald™ es una jeringa para uso general que contiene hasta un 30 % menos de material que otras jeringas para minimizar los residuos. Las jeringas incorporan una conexión Luer montada en el centro y no tienen aguja.
  • Combina un rendimiento óptimo y un impacto medioambiental reducido
  • Fabricada en una planta de producción de energía renovable
  • El plástico transparente permite ver fácilmente el contenido
  • Pistón tapador de color verde y presión de carcasa grabada para una administración segura y precisa
  • El tope del pistón sólido evita que se expulse de manera accidental la varilla
  • Varilla diseñada para un agarre cómodo y estable durante el uso
  • Agarre de pulgar con estructura para un agarre seguro durante la administración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE, conformidad con ISO 7886-1 e ISO 549
Color Transparente con pistón tapador de color verde
Para utilizar con (aplicación) Uso general y aplicaciones de presión
Tipo de producto Jeringa de 3 piezas
Graduaciones 0,2 ml
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo de conexión Luer céntrico
Graduated Sí