Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
Tamaño de poro | 10 μm y 30 μm |
Material | Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM |
Temperatura máxima | 40 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15825324
|
Diba
006EZ-06-05-AA |
De 0,1 a 0,7 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 6,6 × 50 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845334
|
Diba
006EZ-06-33-AA |
De 4,8 a 10,3 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 6,6 × 330 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875334
|
Diba
006EZ-06-40-AA |
De 7,2 a 12,7 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 6,6 × 400 mm; 1 por unidad | 6,6 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805344
|
Diba
006EZ-10-10-AA |
De 0,2 a 5,5 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 10 × 100 mm; 1 por unidad | 10 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835344
|
Diba
006EZ-10-15-AA |
De 0,2 a 9,4 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 10 × 150 mm; 1 por unidad | 10 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865344
|
Diba
006EZ-10-25-AA |
De 4,7 a 17,3 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 10 × 250 mm; 1 por unidad | 10 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895344
|
Diba
006EZ-10-33-AA |
De 11 a 23,6 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 10 × 330 mm; 1 por unidad | 10 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825354
|
Diba
006EZ-10-40-AA |
De 16,5 a 29,1 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 10 × 400 mm; 1 por unidad | 10 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855354
|
Diba
006EZ-10-50-AA |
De 24,3a 36,9 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 10 × 500 mm; 1 por unidad | 10 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885354
|
Diba
006EZ-15-10-AA |
De 0,4 a 12,4 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 15 × 100 mm; 1 por unidad | 15 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815364
|
Diba
006EZ-15-15-AA |
De 0,4 a 21,2 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 15 × 150 mm; 1 por unidad | 15 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845364
|
Diba
006EZ-15-25-AA |
De 10,6 a 38,9 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 15 × 250 mm; 1 por unidad | 15 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875364
|
Diba
006EZ-15-33-AA |
De 24,7a 53,0 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 15 × 330 mm; 1 por unidad | 15 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805374
|
Diba
006EZ-15-40-AA |
De 37,1 a 65,4 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 15 × 400 mm; 1 por unidad | 15 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835374
|
Diba
006EZ-15-50-AA |
De 54,8 a 83,1 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 15 × 500 mm; 1 por unidad | 15 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865374
|
Diba
006EZ-25-10-AA |
De 1,2 a 34,4 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 25 × 100 mm; 1 por unidad | 25 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895374
|
Diba
006EZ-25-15-AA |
De 1,2 a 58,9 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 25 × 150 mm; 1 por unidad | 25 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825384
|
Diba
006EZ-25-25-AA |
De 29,5 a 108,0 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 25 × 250 mm; 1 por unidad | 25 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855384
|
Diba
006EZ-25-33-AA |
De 68,7 a 147,3 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 25 × 330 mm; 1 por unidad | 25 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15885384
|
Diba
006EZ-25-40-AA |
De 103,1 a 181,6 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 25 × 400 mm; 1 por unidad | 25 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15815394
|
Diba
006EZ-25-50-AA |
De 152,2 a 230,7 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 25 × 500 mm; 1 por unidad | 25 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845394
|
Diba
006EZ-35-15-AA |
De 2,3 a 115,5 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 35 × 150 mm; 1 por unidad | 35 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875394
|
Diba
006EZ-35-25-AA |
De 57,7 a 211,7 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 35 × 250 mm; 1 por unidad | 35 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15805404
|
Diba
006EZ-35-33-AA |
De 134,7 a 288,6 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 35 × 330 mm; 1 por unidad | 35 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835404
|
Diba
006EZ-35-40-AA |
De 202,0 a 356,0 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 35 × 400 mm; 1 por unidad | 35 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865404
|
Diba
006EZ-50-25-AA |
De 120,2 a 440,7 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 50 × 250 mm; 1 por unidad | 50 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15895404
|
Diba
006EZ-50-33-AA |
De 280,4 a 600,9 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 50 × 330 mm; 1 por unidad | 50 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15825414
|
Diba
006EZ-50-40-AA |
De 420,6 a 741,1 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 50 × 400 mm; 1 por unidad | 50 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855414
|
Diba
006EZ-50-50-AA |
De 620,9 a 941,4 ml | Columna de cromatografía con 2 piezas cierre ajustables EZ Omnifit™, 50 × 500 mm; 1 por unidad | 50 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Description
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifications
Cromatografía líquida (LC) | |
10 μm y 30 μm | |
40 °C |
De 4 a 40 °C | |
Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM | |
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |