Learn More
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre ajustables
Código de producto. 15885354
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
De 0,1 a 0,7 ml
De 0,2 a 5,5 ml
De 0,2 a 9,4 ml
De 0,4 a 12,4 ml
De 0,4 a 21,2 ml
De 1,2 a 34,4 ml
De 1,2 a 58,9 ml
De 10,6 a 38,9 ml
De 103,1 a 181,6 ml
De 11 a 23,6 ml
De 120,2 a 440,7 ml
De 134,7 a 288,6 ml
De 152,2 a 230,7 ml
De 16,5 a 29,1 ml
De 2,3 a 115,5 ml
De 202,0 a 356,0 ml
De 24,3a 36,9 ml
De 24,7a 53,0 ml
De 280,4 a 600,9 ml
De 29,5 a 108,0 ml
De 37,1 a 65,4 ml
De 4,7 a 17,3 ml
De 4,8 a 10,3 ml
De 420,6 a 741,1 ml
De 54,8 a 83,1 ml
De 57,7 a 211,7 ml
De 620,9 a 941,4 ml
De 68,7 a 147,3 ml
De 7,2 a 12,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15885354
Marca: Diba 006EZ1510AA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas cierre ajustables son ergonómicas y están diseñadas para proporcionar un ajuste de altura sencillo y rápido
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (300 psi)
Tamaño de poro 10 μm y 30 μm
Capacidad de columna De 0,4 a 12,4 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.