Learn More
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre ajustables
Código de producto. 15835374
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
De 0,1 a 0,7 ml
De 0,2 a 5,5 ml
De 0,2 a 9,4 ml
De 0,4 a 12,4 ml
De 0,4 a 21,2 ml
De 1,2 a 34,4 ml
De 1,2 a 58,9 ml
De 10,6 a 38,9 ml
De 103,1 a 181,6 ml
De 11 a 23,6 ml
De 120,2 a 440,7 ml
De 134,7 a 288,6 ml
De 152,2 a 230,7 ml
De 16,5 a 29,1 ml
De 2,3 a 115,5 ml
De 202,0 a 356,0 ml
De 24,3a 36,9 ml
De 24,7a 53,0 ml
De 280,4 a 600,9 ml
De 29,5 a 108,0 ml
De 37,1 a 65,4 ml
De 4,7 a 17,3 ml
De 4,8 a 10,3 ml
De 420,6 a 741,1 ml
De 54,8 a 83,1 ml
De 57,7 a 211,7 ml
De 620,9 a 941,4 ml
De 68,7 a 147,3 ml
De 7,2 a 12,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna unitSize
15835374 500 mm 15 mm De 54,8 a 83,1 ml cada uno
15825324 50 mm 6,6 mm De 0,1 a 0,7 ml cada uno
15845334 330 mm 6,6 mm De 4,8 a 10,3 ml cada uno
15875334 400 mm 6,6 mm De 7,2 a 12,7 ml cada uno
15805344 100 mm 10 mm De 0,2 a 5,5 ml cada uno
15835344 150 mm 10 mm De 0,2 a 9,4 ml cada uno
15865344 250 mm 10 mm De 4,7 a 17,3 ml cada uno
15895344 330 mm 10 mm De 11 a 23,6 ml cada uno
15825354 400 mm 10 mm De 16,5 a 29,1 ml cada uno
15855354 500 mm 10 mm De 24,3a 36,9 ml cada uno
15885354 100 mm 15 mm De 0,4 a 12,4 ml cada uno
15815364 150 mm 15 mm De 0,4 a 21,2 ml cada uno
15845364 250 mm 15 mm De 10,6 a 38,9 ml cada uno
15875364 330 mm 15 mm De 24,7a 53,0 ml cada uno
15805374 400 mm 15 mm De 37,1 a 65,4 ml cada uno
15865374 100 mm 25 mm De 1,2 a 34,4 ml cada uno
15895374 150 mm 25 mm De 1,2 a 58,9 ml cada uno
15825384 250 mm 25 mm De 29,5 a 108,0 ml cada uno
15855384 330 mm 25 mm De 68,7 a 147,3 ml cada uno
15885384 400 mm 25 mm De 103,1 a 181,6 ml cada uno
15815394 500 mm 25 mm De 152,2 a 230,7 ml cada uno
15845394 150 mm 35 mm De 2,3 a 115,5 ml cada uno
15875394 250 mm 35 mm De 57,7 a 211,7 ml cada uno
15805404 330 mm 35 mm De 134,7 a 288,6 ml cada uno
15835404 400 mm 35 mm De 202,0 a 356,0 ml cada uno
15865404 250 mm 50 mm De 120,2 a 440,7 ml cada uno
15895404 330 mm 50 mm De 280,4 a 600,9 ml cada uno
15825414 400 mm 50 mm De 420,6 a 741,1 ml cada uno
15855414 500 mm 50 mm De 620,9 a 941,4 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 15835374 Proveedor Diba N.º de proveedor 006EZ1550AA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas cierre ajustables son ergonómicas y están diseñadas para proporcionar un ajuste de altura sencillo y rápido
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (300 psi)
Tamaño de poro 10 μm y 30 μm
Capacidad de columna De 54,8 a 83,1 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.