Learn More
Kern Sohn OIML Class M2 Rectangular Block Test Weight
Single test weight constructed of cast iron.
Marca:  Kern Sohn T356-89-A
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17342463
  • 489.60€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rectangular
  • Surface and edges refined
  • Lacquered cast iron
Especificaciones
Especificaciones
M2
Cast Iron
50 kg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn OIML Class M2 Rectangular Block Test Weight