Learn More
Kern Sohn OIML Class M2 Rectangular Block Test Weight
Código de producto. p-7226276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Peso (métrico):
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17332463
Marca: Kern Sohn T35687A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single test weight constructed of cast iron.
  • Rectangular
  • Surface and edges refined
  • Lacquered cast iron
Especificaciones
Clasificación M2
Material Cast Iron
Peso (métrico) 10 kg