missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OBSCN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 55281-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
OBSCN | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
OBSCN | |
KIAA1556, KIAA1639, OBSCN, Obscurin, Obscurin MLCK, Obscurin RhoGEF, UNC89 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
84033 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.39 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q5VST9 | |
OBSCN | |
Peptide | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
OBSCN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido