Learn More
Motic™ Objective, CCIS Plan Achromatic NCG EC PL for BA310E
Color-corrected infinity system, enhanced-contrast, non-cover glass and lead-free objective. Motic™ Objective, CCIS Plan Achromatic NCG EC PL for BA310E is designed for field curvature, spherical aberration, and chromatic aberration correction.
Marca: Motic™ 1101001703001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Adecuado para microscopios compuestos verticales de la serie BA310.
- Sistema infinito con corrección de color.
- Sistema de cristal sin cubierta.
- Vidrio sin plomo.
- Contraste mejorado. Corrección de curvatura de campo.
- Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
- Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Objetivo | |
ND:0,45, WD:1mm | |
Microscopios BA310E | |
20X. |