Learn More
Motic™ Objective, CCIS Plan Achromatic NCG EC PL for BA310E
Color-corrected infinity system, enhanced-contrast, non-cover glass and lead-free objective. Motic™ Objective, CCIS Plan Achromatic NCG EC PL for BA310E is designed for field curvature, spherical aberration, and chromatic aberration correction.
67.50€ - 177.00€
Especificaciones
Tipo Objetivo
Para utilizar con (equipo) Microscopios BA310E
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Potencia de aumento Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Potencia de aumento Precio Cantidad y disponibilidad  
15445242
Ver documentos Detalles de la promoción
Motic™
1101001702991
ND:0,25, WD:4,45mm 10X Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15455242
Ver documentos Detalles de la promoción
Motic™
1101001703001
ND:0,45, WD:1mm 20X. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15465242
Ver documentos Detalles de la promoción
Motic™
1101001703011
ND:0,65/S, WD:0,55mm 40X. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15475242
Ver documentos Detalles de la promoción
Motic™
1101001703021
ND:1,25/S-Oil, WD:0,24 100X. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Suitable for BA310 Series Upright Compound Microscope.
  • Color-corrected infinity system.
  • Non-cover glass system.
  • Lead-free glass.
  • Enhanced contrast.
  • Field curvature correction.
  • Chromatic aberration correction for 2 colors.
  • Spherical correction for 1 color.
Especificaciones
Especificaciones
Objetivo
Microscopios BA310E