Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica de nailon
Para superficies lisas, texturizadas/rugosas o altamente texturizadas/de baja energía superficial.
199.00€ - 660.00€
Especificaciones
Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
---|---|
Acabado | Mate |
Material | Nailon |
Print Technology | Transferencia térmica |
Tipo de producto | Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11806023
|
Brady™
217073 |
Blanco | 41,28 ×15,24 mm (An × Al) | 3000/paq. |
317.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11884664
|
Brady™
217069 |
Amarillo | 12,7 mm (Diám.) | 1000/paq. |
282.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10395443
|
Brady™
217085 |
Blanco | 66,68 × 25,4 mm (An × Al) | 2500/paq. |
467.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11886023
|
Brady™
217084 |
Blanco | 36,5 × 25,4 mm (An × Al) | 1500/paq. |
660.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11819734
|
Brady™
217067 |
Amarillo | 9,53 mm (Diám.) | 3000/paq. |
243.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10671344
|
Brady™
217066 |
Blanco | 9,53 mm (Diám.) | 3000/paquete |
225.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10273143
|
Brady™
217075 |
Blanco | 12,7 x 25,4 mm | 3000/paq. |
376.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10415992
|
Brady™
217082 |
Blanco | 12,7 × 25,4 mm (An × Al) | 1000/paq. |
199.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10051313
|
Brady™
217068 |
Blanco | 12,7 mm (Diám.) | 3000/paq. |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10192752
|
Brady™
217081 |
Blanco | 38,1 × 22,86 mm (An × Al) | 3000/paq. |
660.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Permanent acrylic adhesive
- Matt finish
- Nylon cloth labels
Specifications
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
Mate | |
Transferencia térmica |