Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica de nailon
Código de producto. 10273143
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño (métrico):
12,7 mm (Diám.)
12,7 x 25,4 mm
12,7 × 25,4 mm (An × Al)
36,5 × 25,4 mm (An × Al)
38,1 × 22,86 mm (An × Al)
41,28 ×15,24 mm (An × Al)
66,68 × 25,4 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
Cantidad:
1000/paq.
1500/paq.
2500/paq.
3000/paq.
3000/paquete
Tamaño de la unidad:
1 rollo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño (métrico) Cantidad unitSize
10273143 Blanco 12,7 x 25,4 mm 3000/paq. 1 rollo
11806023 Blanco 41,28 ×15,24 mm (An × Al) 3000/paq. 1 rollo
11884664 Amarillo 12,7 mm (Diám.) 1000/paq. 1 rollo
10395443 Blanco 66,68 × 25,4 mm (An × Al) 2500/paq. 1 rollo
11886023 Blanco 36,5 × 25,4 mm (An × Al) 1500/paq. 1 rollo
11819734 Amarillo 9,53 mm (Diám.) 3000/paq. 1 rollo
10671344 Blanco 9,53 mm (Diám.) 3000/paquete 1 rollo
10415992 Blanco 12,7 × 25,4 mm (An × Al) 1000/paq. 1 rollo
10051313 Blanco 12,7 mm (Diám.) 3000/paq. 1 rollo
10192752 Blanco 38,1 × 22,86 mm (An × Al) 3000/paq. 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10273143 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 217075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para superficies lisas, texturizadas/rugosas o altamente texturizadas/de baja energía superficial.
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Acabado mate
  • Etiquetas de tela de nailon
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, aceptado por CSA, libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815). Las aprobaciones son solo para material blanco y cumplen con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, Etiquetado eléctrico, Identificación general, Etiquetado de laboratorio, Marcado de almacén, Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras THT con núcleo de 76 mm BBP11, BBP12, PR Plus
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 12,7 x 25,4 mm
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.041 mm
Repetición vertical (métrico) 28.40 mm
Dimensiones (L x An) 25,4 x 12,70 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 22.86 mm
Alternate Part Number BPT-611-499