Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica de nailon
Descripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Acabado mate
- Etiquetas de tela de nailon
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Nylon |
| Mostrar más |