Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica de nailon
Código de producto. 11819734
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño (métrico):
12,7 mm (Diám.)
12,7 x 25,4 mm
12,7 × 25,4 mm (An × Al)
36,5 × 25,4 mm (An × Al)
38,1 × 22,86 mm (An × Al)
41,28 ×15,24 mm (An × Al)
66,68 × 25,4 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
Cantidad:
1000/paq.
1500/paq.
2500/paq.
3000/paq.
3000/paquete
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 11819734
Marca: Brady™ 217067
Para superficies lisas, texturizadas/rugosas o altamente texturizadas/de baja energía superficial.
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Acabado mate
  • Etiquetas de tela de nailon
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Amarillo
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Repetición horizontal (métrico) 12,53 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 3000/Paq.
Cantidad 3000/paq.
Forma Redondo
Tamaño (métrico) 9,53 mm (Diám.)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 a 90 °C
Grosor (imperial) 0.0065 in.
Grosor (métrico) 0,041 mm
Repetición vertical (métrico) 13,53 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 9.53 mm
Longitud (imperial) 0.375 in.
Anchura (imperial) 0.375 in.
Anchura (métrico) 9.53 mm
Diámetro (imperial) 0.375 in.
Diámetro (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number BPT-602-499YL