Learn More
Masterflex™ Unión reductora del accesorio dentado de nailon
28.05€ - 46.75€
Especificaciones
Material | Nailon |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
Tipo de producto | Unión reductora del accesorio dentado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12457260
|
Masterflex™
30616-26 |
115,87 x 12,7mm |
30.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12447260
|
Masterflex™
30616-22 |
12,7 x 12,7mm |
46.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12467260
|
Masterflex™
30616-30 |
19,05 x 12,7mm |
31.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12427260
|
Masterflex™
30616-14 |
6,35 x 3,175mm |
28.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Nailon | |
-46 °C | |
de 121 °C | |
Unión reductora del accesorio dentado |